Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli RNA-splicing ligase RtcB Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) RNA-splicing ligase RtcB, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_417879.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 947929 |
Nom | RNA-splicing ligase RtcB Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16017740
|
enQuireBio™
QP7212-YE-100UG |
100 μg |
1050.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16057740
|
enQuireBio™
QP7212-YE-500UG |
500 μg |
2535.00€
500µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16027740
|
enQuireBio™
QP7212-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16047740
|
enQuireBio™
QP7212-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16067740
|
enQuireBio™
QP7212-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16037740
|
enQuireBio™
QP7212-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_417879.1 | |
RNA-splicing ligase RtcB Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
947929 | |
Research Use Only | |
rtcB | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MNYELLTTEN APVKMWTKGV PVEADARQQL INTAKMPFIF KHIAVMPDVH LGKGSTIGSV IPTKGAIIPA AVGVDIGCGM NALRTALTAE DLPENLAELR QAIETAVPHG RTTGRCKRDK GAWENPPVNV DAKWAELEAG YQWLTQKYPR FLNTNNYKHL GTLGTGNHFI EICLDESDQV WIMLHSGSRG IGNAIGTYFI DLAQKEMQET LETLPSRDLA YFMEGTEYFD DYLKAVAWAQ LFASLNRDAM MENVVTALQS ITQKTVRQPQ TLAMEEINCH HNYVQKEQHF GEEIYVTRKG AVSARAGQYG IIPGSMGAKS FIVRGLGNEE SFCSCSHGAG RVMSRTKAKK LFSVEDQIRA TAHVECRKDA EVIDEIPMAY KDIDAVMAAQ SDLVEVIYTL RQVVCVKG | |
Greater than 81% as determined by SDS-PAGE. |