Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli ssbF Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) ssbF, was expressed in the hosts and tags indicated.
421.00€ - 3590.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_061439.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 1263584 |
Nom | ssbF Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16007330
|
enQuireBio™
QP7083-10UG |
10 μg |
421.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16047330
|
enQuireBio™
QP7083-50UG |
50 μg |
605.00€
50µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16097320
|
enQuireBio™
QP7083-100UG |
100 μg |
1025.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16027330
|
enQuireBio™
QP7083-200UG |
200 μg |
1690.00€
200µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16037330
|
enQuireBio™
QP7083-500UG |
500 μg |
2260.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16017330
|
enQuireBio™
QP7083-1MG |
1 mg |
3590.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_061439.1 | |
ssbF Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1263584 | |
Research Use Only | |
ssbF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AVRGINKVIL VGRLGKDPEV RYIPNGGAVA NLQVATSESW RDKQTGEMRE QTEWHRVVLF GKLAEVAGEC LRKGAQVYIE GQLRTRSWED NGITRYVTEI LVKTTGTMQM LVRAAGAQTQ PEEGQQFSGQ PQPEPQAEAG TKKGGAKTKG RGRKAAQPEP QPQPPEGDDY GFSDDIPF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |