Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Trigger factor Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Trigger factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | WP_001198385.1 |
---|---|
Nom | Trigger factor Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | tig |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16068691
|
enQuireBio™
QP9773-YE-100UG |
100 μg |
1050.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16008701
|
enQuireBio™
QP9773-YE-500UG |
500 μg |
2535.00€
500µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16078691
|
enQuireBio™
QP9773-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16098691
|
enQuireBio™
QP9773-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16018701
|
enQuireBio™
QP9773-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16088691
|
enQuireBio™
QP9773-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
WP_001198385.1 | |
Research Use Only | |
tig | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MQVSVETTQG LGRRVTITIA ADSIETAVKS ELVNVAKKVR IDGFRKGKVP MNIVAQRYGA SVRQDVLGDL MSRNFIDAII KEKINPAGAP TYVPGEYKLG EDFTYSVEFE VYPEVELQGL EAIEVEKPIV EVTDADVDGM LDTLRKQQAT WKEKDGAVEA EDRVTIDFTG SVDGEEFEGG KASDFVLAMG QGRMIPGFED GIKGHKAGEE FTIDVTFPEE YHAENLKGKA AKFAINLKKV EERELPELTA EFIKRFGVED GSVEGLRAEV RKNMERELKS AIRNRVKSQA IEGLVKANDI DVPAALIDSE IDVLRRQAAQ RFGGNEKQAL ELPRELFEEQ AKRRVVVGLL LGEVIRTNEL KADEERVKGL IEEMASAYED PKEVIEFYSK NKELMDNMRN VALEEQAVEA VLAKAKVTEK ETTFNELMN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Trigger factor Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |