Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli TRXR Protein
A cDNA sequence encoding the TRXR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3275.00€
Spécification
Nom | TRXR Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Specific activity is 4-5 units/ml, and was measured in a coupled assay with DTNB and NADPH. The amount of TNB generated by NADPH was measured in absorbance at 412 nm. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15915498
|
enQuireBio™
QP10894-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905498
|
enQuireBio™
QP10894-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995488
|
enQuireBio™
QP10894-1MG |
1 mg |
3275.00€
1mg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
TRXR Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGTTKHSKLL ILGSGPAGYT AAVYAARANL QPVLITGMEK GGQLTTTTEV ENWPGDPNDL TGPLLMERMH EHATKFETEI IFDHINKVDL QNRPFRLNGD NGEYTCDALI IATGASARYL GLPSEEAFKG RGVSACATCD GFFYRNQKVA VIGGGNTAVE EALYLSNIAS EVHLIHRRDG FRAEKILIKR LMDKVENGNI ILHTNRTLEE VTGDQMGVTG VRLRDTQNSD NIESLDVAGL FVAIGHSPNT AIFEGQLELE NGYIKVQSGI HGNATQTSIP GVFAAGDVMD HIYRQAITSA GTGCMAALDA ERYLDGLADA K | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is 4-5 units/ml, and was measured in a coupled assay with DTNB and NADPH. The amount of TNB generated by NADPH was measured in absorbance at 412 nm. | |
E. coli | |
Untagged | |
TRXR E. Coli solution containing 20mM Tris HCl pH 8.0, 1mM DTT, and 10% glycerol. |