Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli UNG Protein
A cDNA sequence encoding the UNG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 947067 |
---|---|
Nom | UNG Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | ung |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15975049
|
enQuireBio™
QP13895-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955049
|
enQuireBio™
QP13895-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965049
|
enQuireBio™
QP13895-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
947067 | |
Research Use Only | |
ung | |
E. coli | |
His | |
UNG protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
UNG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMANELTW HDVLAEEKQQ PYFLNTLQTV ASERQSGVTI YPPQKDVFNA FRFTELGDVK VVILGQDPYH GPGQAHGLAF SVRPGIAIPP SLLNMYKELE NTIPGFTRPN HGYLESWARQ GVLLLNTVLT VRAGQAHSHA SLGWETFTDK VISLINQHRE GVVFLLWGSH AQKKGAIIDK QRHHVLKAPH PSPLSAHRGF FGCNHFVLAN QWLEQRGETP IDWMPVLPAE SE | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |