Learn More
enQuireBio™ Recombinant Equine IL 2 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 100034204 |
---|---|
Nom | IL 2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | IL2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15914698
|
enQuireBio™
QP10700-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15904698
|
enQuireBio™
QP10700-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15994688
|
enQuireBio™
QP10700-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
100034204 | |
Research Use Only | |
IL2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APTSSSKRET QQQLKQLQMD LKLLLEGVNN NKNPKLSKML TFKINMPKKA TELKHLQCLE EELKPLEEML KNFLSKDIKE LMSNINVTVL GLKGSETRFT CEYDDETGTI VEFLNKWITF SQSIFSTMT | |
Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE and HPLC analyses. |
IL 2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine CTLL-2 cells is less than 1.0 microg/ml, corresponding to a specific activity of > 1000 IU/mg. | |
Equine | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 6.0. |