Learn More
enQuireBio™ Recombinant Guinea Pig IFNG / Interferon Gamma Protein
A DNA sequence encoding the Cavia porcellus (Guinea pig) IFNG / Interferon Gamma Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001166345.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 100379568 |
Nom | IFNG / Interferon Gamma Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16026611
|
enQuireBio™
QP8811-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16046611
|
enQuireBio™
QP8811-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16036611
|
enQuireBio™
QP8811-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16056611
|
enQuireBio™
QP8811-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16066611
|
enQuireBio™
QP8811-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16076611
|
enQuireBio™
QP8811-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001166345.1 | |
IFNG / Interferon Gamma Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Guinea Pig | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100379568 | |
Research Use Only | |
IFNG | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QSRFTNEIRI LKNYFNADNS DVGDNGTLFV GILKNCQEES ERKIFQSQIV SFYFKLFEKH FTDNQTVQNS MNTIKEQIIT KFFKDNSSNK VQAFKNLIQI SVNDEHVQRQ AIIELKKVID DLSPNQRKRR RTQMLFQSRR ASK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |