Learn More
enQuireBio™ Recombinant Guinea Pig PSAP / Prosaposin Protein
A DNA sequence encoding the Cavia porcellus (Guinea pig) PSAP / Prosaposin, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Spécification
Nom | PSAP / Prosaposin Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | PSAP |
Longueur des protéines | Full Length |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16008161
|
enQuireBio™
QP9351-YE-100UG |
100 μg |
1050.00€
100µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16048161
|
enQuireBio™
QP9351-YE-500UG |
500 μg |
2535.00€
500µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16018161
|
enQuireBio™
QP9351-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16038161
|
enQuireBio™
QP9351-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16058161
|
enQuireBio™
QP9351-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16028161
|
enQuireBio™
QP9351-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
PSAP / Prosaposin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Guinea Pig | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
PSAP | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
ESVTCKACEY VVKKVMELID NNRTEEKIIH ALDSVCALLP ESVSEVCQEV VDTYGDSIVA LLLQEMSPEL VCSELGLCMS G | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |