Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis A HAV VP1-P2A Protein
A cDNA sequence encoding the HAV VP1-P2A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | Hepatitis A HAV VP1-P2A Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Hepatitis A |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15929408
|
enQuireBio™
QP12112-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15949408
|
enQuireBio™
QP12112-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15939408
|
enQuireBio™
QP12112-1MG |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Hepatitis A HAV VP1-P2A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Hepatitis A | |
Untagged | |
HAV VP1-P2A protein is >90% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
10mM CBB, pH9.6, 0.1% SDS and 50% glycerol. |