Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis B HBsAg adr CHO Protein
A cDNA sequence encoding the HBsAg adr CHO was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1285.00€
Spécification
Nom | Hepatitis B HBsAg adr CHO Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | Untagged |
Espèces hôtes | CHO |
Réactivité croisée | Hepatitis B |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15939448
|
enQuireBio™
QP12124-20UG |
20 μg |
137.00€
20µg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15919448
|
enQuireBio™
QP12124-100UG |
100 μg |
205.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15929448
|
enQuireBio™
QP12124-1MG |
1 mg |
1285.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
Hepatitis B HBsAg adr CHO Protein | |
Untagged | |
Hepatitis B | |
Greater than 95.0% as determined by RP-HPLC. |
Recombinant Protein | |
CHO | |
MENTASGFLG PLLVLQAGFF LLTRILTIPQ SLDSWWTSLN FLGGAPTCPG QNSQSPTSNH SPTSCPPICP GYRWMCLRRF IIFLFILLLC LIFLLVLLDY HGMLPVCPLL PGTSTTSTGP CKTCTIPAQG TSMFPSCCCT KPSDGNCTCI PIPSSWAFAR FLWEWASVRF SWLSLLVPFV QWFVGLSPTV WLSVIWMMWY WGPSLYNILS PFLPLLPIFF CLWVYI |