missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV Core Genotype-1b Protein
A cDNA sequence encoding the HCV Core Genotype-1b was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | Hepatitis C HCV Core Genotype-1b Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Hepatitis C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15909518
|
enQuireBio™
QP12146-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15929518
|
enQuireBio™
QP12146-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15919518
|
enQuireBio™
QP12146-1MG |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Hepatitis C HCV Core Genotype-1b Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Hepatitis C | |
GST | |
HCV Core Genotype-1b protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
(1 mg/ml) 1.5M urea, 25mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.2% Triton-X and 50% glycerol. |