Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS5 Genotype-6 Protein
A cDNA sequence encoding the HCV NS5 Genotype-6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1450.00€
Spécification
Nom | Hepatitis C HCV NS5 Genotype-6 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Hepatitis C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15909668
|
enQuireBio™
QP12197-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15929668
|
enQuireBio™
QP12197-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15919668
|
enQuireBio™
QP12197-1MG |
1 mg |
1450.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Hepatitis C HCV NS5 Genotype-6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Hepatitis C | |
Untagged | |
HCV NS5 Genotype-6 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
25mM Tris-HCl, 1mM EDTA, 1.5M urea and 50% glycerol. |