Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 gag p17 Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 gag p17 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | HIV-1 gag p17 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | HIV |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15919808
|
enQuireBio™
QP12242-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15939808
|
enQuireBio™
QP12242-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15929808
|
enQuireBio™
QP12242-1MG |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HIV-1 gag p17 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HIV | |
GST | |
Greater than 95.0% as determined by HPLC analysis and SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
8M urea, 25mM Tris-HCl pH 8.0, 5mM b-mercaptoethanol. |