Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 gp120 LAV Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 gp120 LAV was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2610.00€
Spécification
Nom | HIV-1 gp120 LAV Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | HIV |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15929818
|
enQuireBio™
QP12245-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15919818
|
enQuireBio™
QP12245-10UG |
10 μg |
288.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15909818
|
enQuireBio™
QP12245-100UG |
100 μg |
2610.00€
100µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HIV-1 gp120 LAV Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HIV | |
Untagged | |
The protein solution contains 10mM Tris-Cl pH 7.6, 150mM NaCl and 0.01% Triton N-101. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
IPGEKLWVTV YYGVPVWKEA TTTLFCASDA KAYDTEVHNV ATHACVPTDP NPQEVVLVNV TENFNMWKND MVEQMHEDII SLWDQSLKPC VKLTPLCVSL KCTDLKNDTN TNSSSGRMIM EKGEIKNCSF NISTSIRDKV QKEYAFFYKL DIVPIDNTSY RLISCNTSVI TQACPKVSFE PIPIHYCAPA GFAILKCNNK TFNGTGPCTN VSTVQCTHGI RPVVSTQLLL NGSLAEEDVV IRSANFTDNA KTIIVQLNTS VEINCTRPNN NTRKSIRIQR GPGRAFVTIG KIGNMRQAHC NISRAKWNAT LKQIASKLRE QFGNNKTIIF KQSSGGDPEI VTHSFNCGGE FFYCNSTQLF NSTWFNSTWS TEGSNNTEGS DTITLPCRIK QFINMWQEVG KAMYAPPISG QIRCSSNITG LLLTRDGGNN NNGSEIFRPG GGDMRDNWRS ELYKYKVVKI EPLGVAPTKA KRRVVQREKR | |
Greater than 90.0% as determined by HPLC analysis and SDS-PAGE. |