Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 p24 Core Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 p24 Core was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1450.00€
Spécification
Nom | HIV-1 p24 Core Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | HIV |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15929848
|
enQuireBio™
QP12256-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15909848
|
enQuireBio™
QP12256-10UG |
10 μg |
288.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15949848
|
enQuireBio™
QP12256-EC-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15939848
|
enQuireBio™
QP12256-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15919848
|
enQuireBio™
QP12256-1MG |
1 mg |
1450.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HIV-1 p24 Core Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HIV | |
Untagged | |
Greater than 90.0% as determined by HPLC analysis & SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The protein solution contains 10mM Tris pH 8.0, 300mM NaCl and 0.01% Tween-20. |