Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 p66 pol Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 p66 pol was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2610.00€
Spécification
Nom | HIV-1 p66 pol Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | HIV |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15949858
|
enQuireBio™
QP12259-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15939858
|
enQuireBio™
QP12259-10UG |
10 μg |
288.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15929858
|
enQuireBio™
QP12259-100UG |
100 μg |
2610.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HIV-1 p66 pol Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HIV | |
Untagged | |
Greater than 90.0% as determined by HPLC analysis & SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
The protein solution contains 30mM Tris pH 7, 0.15M NaCl and 0.2mM EDTA. |