missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant HIV-1 TAT Clade-A Protein

A cDNA sequence encoding the HIV-1 TAT Clade-A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00€ - 1740.00€

Spécification

Nom HIV-1 TAT Clade-A Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée HIV
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15939868
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12262-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15929868
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12262-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15919868
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12262-100UG
100 μg
1740.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Spécification

Spécification

HIV-1 TAT Clade-A Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
Untagged
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Lyophilized with 10% glycerol.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications