missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-2 gp32 Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-2 gp32 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | HIV-2 gp32 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | HIV |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15999878
|
enQuireBio™
QP12268-EC-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15919888
|
enQuireBio™
QP12268-EC-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15909888
|
enQuireBio™
QP12268-EC-1MG |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HIV-2 gp32 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HIV | |
Untagged | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The HIV-2 gp32 solution (1 mg/ml) 0.01M Na2CO3, 0.01M Na3EDTA, 0.014 Mb-mercaptoethanol and 0.02% Sarcosyl. |