Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV Type-O Envelope Protein
Recombinant Protein
213.00€ - 1385.00€
Spécification
Nom HIV Type-O Envelope Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée HIV
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15969788
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12237-100UG
100 μg
213.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-11-2023
pour voir le stock disponible 
15989788
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12237-500UG
500 μg
832.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-11-2023
pour voir le stock disponible 
15979788
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12237-1MG
1 mg
1385.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-11-2023
Spécification
HIV Type-O Envelope Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
Untagged
Greater than 95.0% as determined by HPLC analysis and SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
1 mg/ml in water.