Learn More
enQuireBio™ Recombinant HSV HCV Genotype 1b Protein
A cDNA sequence encoding the HCV Genotype 1b was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
232.00€ - 1810.00€
Spécification
Nom HSV HCV Genotype 1b Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine Untagged
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée HSV
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15999548
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12159-100UG
100 μg
232.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-09-2022
pour voir le stock disponible 
15919558
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12159-500UG
500 μg
905.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-09-2022
pour voir le stock disponible 
15909558
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12159-1MG
1 mg
1810.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-09-2022
Spécification
HSV HCV Genotype 1b Protein
Untagged
HSV
Recombinant Protein
E. coli
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.