Learn More
enQuireBio™ Recombinant HSV HCV NS5B Protein
A cDNA sequence encoding the HCV NS5B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom HSV HCV NS5B Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée HSV
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15949678
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12201-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15929678
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12201-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15939678
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12201-1MG
1 mg
7540.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
HSV HCV NS5B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HSV
His
The HCV NS5B protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSPMGF SYDTRCFDST VTESDIRTEE AIYQCCDLDP QARVAIKSLT ERLYVGGPLT NSRGENCGYR RCRASGVLTT SCGNTLTCYI KARAACRAAG LQDCTMLVCG DDLVVICESA GVQED
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.