Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 14-3-3 beta / YWHAB Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 14-3-3 beta / YWHAB, was expressed in the hosts and tags indicated.
228.00€ - 2440.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_003395.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 7529 |
Nom | 14-3-3 beta / YWHAB Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16015881
|
enQuireBio™
QP867-10UG |
10 μg |
228.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16055881
|
enQuireBio™
QP867-50UG |
50 μg |
324.00€
50µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16005881
|
enQuireBio™
QP867-100UG |
100 μg |
555.00€
100µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16035881
|
enQuireBio™
QP867-200UG |
200 μg |
930.00€
200µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16045881
|
enQuireBio™
QP867-500UG |
500 μg |
1535.00€
500µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16025881
|
enQuireBio™
QP867-1MG |
1 mg |
2440.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_003395.1 | |
14-3-3 beta / YWHAB Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7529 | |
Research Use Only | |
YWHAB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTMDKSELVQ KAKLAEQAER YDDMAAAMKA VTEQGHELSN EERNLLSVAY KNVVGARRSS WRVISSIEQK TERNEKKQQM GKEYREKIEA ELQDICNDVL ELLDKYLIPN ATQPESKVFY LKMKGDYFRY LSEVASGDNK QTTVSNSQQA YQEAFEISKK EMQPTHPIRL GLALNFSVFY YEILNSPEKA CSLAKTAFDE AIAELDTLNE ESYKDSTLIM QLLRDNLTLW TSENQGDEGD AGEGEN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |