Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 39S ribosomal protein L42, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 39S ribosomal protein L42, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marque:  enQuireBio™ QP6382-ec-200ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 16032910
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Spécification
NP_054769.1
39S ribosomal protein L42, mitochondrial Protein
Research Use Only
MRPL42
Recombinant Protein
E. coli
KSTYSPLPDD YNCNVELALT SDGRTIVCYH PSVDIPYEHT KPIPRPDPVH NNEETHDQVL KTRLEEKVEH LEEGPMIEQL SKMFFTTKHR WYPHGRYHRC RKNLNPPKDR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
28977
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol