missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S16 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 40S ribosomal protein S16, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00€ - 2285.00€

Spécification

Numéro d’adhésion NP_001011.1
Identification génétique (Entrez) 6217
Nom 40S ribosomal protein S16 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Consulter d'autres spécifications

Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16004461
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP8410-EC-100UG
100 μg
505.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 21-06-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16024461
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP8410-EC-1MG
1 mg
2285.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 21-06-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16014461
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP8410-EC-10UG
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16034461
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP8410-EC-200UG
200 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16044461
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP8410-EC-500UG
500 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16054461
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP8410-EC-50UG
50 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description

Description

Spécification

Spécification

NP_001011.1
40S ribosomal protein S16 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
6217
Research Use Only
RPS16
Recombinant Protein
E. coli
PSKGPLQSVQ VFGRKKTATA VAHCKRGNGL IKVNGRPLEM IEPRTLQYKL LEPVLLLGKE RFAGVDIRVR VKGGGHVAQI YAIRQSISKA LVAYYQKYVD EASKKEIKDI LIQYDRTLLV ADPRRCESKK FGGPGARARY Q
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications