Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S acidic ribosomal protein P0 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S acidic ribosomal protein P0, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2645.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000993.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 6175 |
Nom | 60S acidic ribosomal protein P0 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16084620
|
enQuireBio™
QP6623-YE-100UG |
100 μg |
615.00€
100µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16004630
|
enQuireBio™
QP6623-YE-1MG |
1 mg |
2645.00€
1mg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16094620
|
enQuireBio™
QP6623-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16014630
|
enQuireBio™
QP6623-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16024630
|
enQuireBio™
QP6623-YE-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16034630
|
enQuireBio™
QP6623-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spezifikation
NP_000993.1 | |
60S acidic ribosomal protein P0 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6175 | |
Research Use Only | |
RPLP0 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MPREDRATWK SNYFLKIIQL LDDYPKCFIV GADNVGSKQM QQIRMSLRGK AVVLMGKNTM MRKAIRGHLE NNPALEKLLP HIRGNVGFVF TKEDLTEIRD MLLANKVPAA ARAGAIAPCE VTVPAQNTGL GPEKTSFFQA LGITTKISRG TIEILSDVQL IKTGDKVGAS EATLLNMLNI SPFSFGLVIQ QVFDNGSIYN PEVLDITEET LHSRFLEGVR NVASVCLQIG YPTVASVPHS IINGYKRVLA LSVETDYTFP LAEKVKAFLA DPSAFVAAAP VAAATTAAPA AAAAPAKVEA KEESEESDED MGFGLFD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |