Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACAD8 Protein
A cDNA sequence encoding the ACAD8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 27034 |
---|---|
Nom | ACAD8 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | ACAD8 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15955608
|
enQuireBio™
QP10931-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945608
|
enQuireBio™
QP10931-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935608
|
enQuireBio™
QP10931-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
27034 | |
Research Use Only | |
ACAD8 | |
Human | |
His | |
The ACAD8 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 30% glycerol. |
ACAD8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLVQTGHR SLTSCIDPSM GLNEEQKEFQ KVAFDFAARE MAPNMAEWDQ KELFPVDVMR KAAQLGFGGV YIQTDVGGSG LSRLDTSVIF EALATGCTST TAYISIHNMC AWMIDSFGNE EQRHKFCPPL CTMEKFASYC LTEPGSGSDA ASLLTSAKKQ GDHYILNGSK AFISGAGESD IYVVMCRTGG PGPKGISCIV VEKGTPGLSF GKKEKKVGWN SQPTRAVIFE DCAVPVANRI GSEGQGFLIA VRGLNGGRIN IASCSLGAAH ASVILTRDHL NVRKQFGEPL ASNQYLQFTL ADMATRLVAA RLMVRNAAVA LQEERKDAVA LCSMAKLFAT DECFAICNQA LQMHGGYGYL KDYAVQQYVR DSRVHQILEG SNEVMRILIS RSLLQE | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |