Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACADVL Protein
A cDNA sequence encoding the ACADVL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 37 |
---|---|
Nom | ACADVL Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | ACADVL |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15975618
|
enQuireBio™
QP10935-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955618
|
enQuireBio™
QP10935-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965618
|
enQuireBio™
QP10935-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
37 | |
Research Use Only | |
ACADVL | |
Human | |
His | |
The 0.5 mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8.0, 1mM DTT, 1mM EDTA, 10% glycerol and 100mM NaCl. |
ACADVL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAGGAAQLAL DKSDSHPSDA LTRKKPAKAE SKSFAVGMFK GQLTTDQVFP YPSVLNEEQT QFLKELVEPV SRFFEEVNDP AKNDALEMVE ETTWQGLKEL GAFGLQVPSE LGGVGLCNTQ YARLVEIVGM HDLGVGITLG AHQSIGFKGI LLFGTKAQKE KYLPKLASGE TVAAFCLTEP SSGSDAASIR TSAVPSPCGK YYTLNGSKLW ISNGGLADIF TVFAKTPVTD PATGAVKEKI TAFVVERGFG GITHGPPEKK MGIKASNTAE VFFDGVRVPS ENVLGEVGSG FKVAMHILNN GRFGMAAALA GTMRGIIAKA VDHATNRTQF GEKIHNFGLI QEKLARMVML QYVTESMAYM VSANMDQGAT DFQIEAAISK IFGSEAAWKV TDECIQIMGG MGFMKEPGVE RVLRDLRIFR IFEGTNDILR LFVALQGCMD KGKELSGLGS ALKNPFGNAG LLLGEAGKQL RRRAGLGSGL SLSGLVHPEL SRSGELAVRA LEQFATVVEA KLIKHKKGIV NEQFLLQRLA DGAIDLYAMV VVLSRASRSL SEGHPTAQHE KMLCDTWCIE AAARIREGMA ALQSDPWQQE LYRNFKSISK ALVERGGVVT SNPLGF | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |