Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACAT2 Protein
A cDNA sequence encoding the ACAT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | ACAT2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15935628
|
enQuireBio™
QP10937-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925628
|
enQuireBio™
QP10937-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915628
|
enQuireBio™
QP10937-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ACAT2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ACAT2 Human solution containing 20mM Tris pH 8.0, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMNAG SDPVVIVSAA RTIIGSFNGA LAAVPVQDLG STVIKEVLKR ATVAPEDVSE VIFGHVLAAG CGQNPVRQAS VGAGIPYSVP AWSCQMICGS GLKAVCLAVQ SIGIGDSSIV VAGGMENMSK APHLAYLRTG VKIGEMPLTD SILCDGLTDA FHNCHMGITA ENVAKKWQVS REDQDKVAVL SQNRTENAQK AGHFDKEIVP VLVSTRKGLI EVKTDEFPRH GSNIEAMSKL KPYFLTDGTG TVTPANASGI NDGAAAVVLM KKSEADKRGL TPLARIVSWS QVGVEPSIMG IGPIPAIKQA VTKAGWSLED VDIFEINEAF AAVSAAIVKE LGLNPEKVNI EGGAIALGHP LGASGCRILV TLLHTLERMG RSRGVAALCI GGGMGIAMCV QR | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |