Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACOT7 Protein
A cDNA sequence encoding the ACOT7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 11332 |
---|---|
Nom | ACOT7 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | ACOT7 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15915648
|
enQuireBio™
QP10943-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905648
|
enQuireBio™
QP10943-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995638
|
enQuireBio™
QP10943-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
11332 | |
Research Use Only | |
ACOT7 | |
Human | |
His | |
The ACOT7 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT and 0.15M NaCl. |
ACOT7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MARPGLIHSA PGLPDTCALL QPPAASAAAA PSMSGPDVET PSAIQICRIM RPDDANVAGN VHGGTILKMI EEAGAIISTR HCNSQNGERC VAALARVERT DFLSPMCIGE VAHVSAEITY TSKHSVEVQV NVMSENILTG AKKLTNKATL WYVPLSLKNV DKVLEVPPVV YSRQEQEEEG RKRYEAQKLE RMETKWRNGD IVQPVLNPEP NTVSYSQSSL IHLVGPSDCT LHGFVHGGVT MKLMDEVAGI VAARHCKTNI VTASVDAINF HDKIRKGCVI TISGRMTFTS NKSMEIEVLV DADPVVDSSQ KRYRAASAFF TYVSLSQEGR SLPVPQLVPE TEDEKKRFEE GKGRYLQMKA KRQGHAEPQP | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |