Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACOT8 Protein
A cDNA sequence encoding the ACOT8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 10005 |
---|---|
Nom | ACOT8 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | ACOT8 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15945648
|
enQuireBio™
QP10944-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935648
|
enQuireBio™
QP10944-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925648
|
enQuireBio™
QP10944-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
10005 | |
Research Use Only | |
ACOT8 | |
Human | |
His | |
The ACOT8 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 40% glycerol and 2mM DTT. |
ACOT8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSPQAP EDGQGCGDRG DPPGDLRSVL VTTVLNLEPL DEDLFRGRHY WVPAKRLFGG QIVGQALVAA AKSVSEDVHV HSLHCYFVRA GDPKLPVLYQ VERTRTGSSF SVRSVKAVQH GKPIFICQAS FQQAQPSPMQ HQFSMPTVPP PEELLDCETL IDQYLRDPNL QKRYPLALNR IAAQEVPIEI KPVNPSPLSQ LQRMEPKQMF WVRARGYIGE GDMKMHCCVA AYISDYAFLG TALLPHQWQH KVHFMVSLDH SMWFHAPFRA DHWMLYECES PWAGGSRGLV HGRLWRQDGV LAVTCAQEGV IRVKPQVSES KL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |