Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Actin-related protein 2 / 3 complex subunit 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Actin-related protein 2/3 complex subunit 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001265485.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 10094 |
Nom | Actin-related protein 2 / 3 complex subunit 3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16094621
|
enQuireBio™
QP8439-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16034631
|
enQuireBio™
QP8439-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16084621
|
enQuireBio™
QP8439-ec-100ug |
100 μg |
505.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16014631
|
enQuireBio™
QP8439-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16024631
|
enQuireBio™
QP8439-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16004631
|
enQuireBio™
QP8439-ec-1mg |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
NP_001265485.1 | |
Actin-related protein 2 / 3 complex subunit 3 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10094 | |
Research Use Only | |
ARPC3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PAYHSSLMDP DTKLIGNMAL LPIRSQFKGP APRETKDTDI VDEAIYYFKA NVFFKNYEIK NEADRTLIYI TLYISECLKK LQKCNSKSQG EKEMYTLGIT NFPIPGEPGF PLNAIYAKPA NKQEDEVMRA YLQQLRQETG LRLCEKVFDP QNDKPSKWWT CFVKRQFMNK SLSG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |