Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Activin A / INHBA Protein
Recombinant Protein
98.15€ - 4985.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_002183.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 3624 |
Nom | Activin A / INHBA Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15945969
|
enQuireBio™
QP5357-2UG |
2 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15925969
|
enQuireBio™
QP5357-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15915969
|
enQuireBio™
QP5357-100UG |
100 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15955969
|
enQuireBio™
QP5357-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15935969
|
enQuireBio™
QP5357-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_002183.1 | |
Activin A / INHBA Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the Cytotoxicity of MPC-11 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
3624 | |
Research Use Only | |
INHBA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGLECDGKVN ICCKKQFFVS FKDIGWNDWI IAPSGYHANY CEGECPSHIA GTSGSSLSFH STVINHYRMR GHSPFANLKS CCVPTKLRPM SMLYYDDGQN IIKKDIQNMI VEECGCS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |