Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACTN1 Protein
A cDNA sequence encoding the ACTN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | ACTN1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15915678
|
enQuireBio™
QP10953-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905678
|
enQuireBio™
QP10953-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995668
|
enQuireBio™
QP10953-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ACTN1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ACTN1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFMDHYD SQQTNDYMQP EEDWDRDLLL DPAWEKQQRK TFTAWCNSHL RKAGTQIENI EEDFRDGLKL MLLLEVISGE RLAKPERGKM RVHKISNVNK ALDFIASKGV KLVSIGAEEI VDGNVKMTLG MIWTIILRFA IQDISVEETS AKEGLLLWCQ RKTAPYKNVN IQNFHISWKD GLGFCALIHR HRPELIDYGK LRKDDPLTNL NTAFDVAEKY LDIPKMLDAE DIVGTARPDE KAIMTYVSSF YHAF | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |