Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACTR3 Protein
A cDNA sequence encoding the ACTR3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | ACTR3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15945678
|
enQuireBio™
QP10954-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935678
|
enQuireBio™
QP10954-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925678
|
enQuireBio™
QP10954-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ACTR3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ACTR3 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAGRLPA CVVDCGTGYT KLGYAGNTEP QFIIPSCIAI KESAKVGDQA QRRVMKGVDD LDFFIGDEAI EKPTYATKWP IRHGIVEDWD LMERFMEQVI FKYLRAEPED HYFLLTEPPL NTPENREYTA EIMFESFNVP GLYIAVQAVL ALAASWTSRQ VGERTLTGTV IDSGDGVTHV IPVAEGYVIG SCIKHIPIAG RDITYFIQQL LRDREVGIPP EQSLETAKAV KERYSYVCPD LVKEFNKYDT DGSKWIKQYT GINAISKKEF SIDVGYERFL GPEIFFHPEF ANPDFTQPIS EVVDEVIQNC PIDVRRPLYK NIVLSGGSTM FRDFGRRLQR DLKRTVDARL KLSEELSGGR LKPKPIDVQV ITHHMQRYAV WFGGSMLAST PEFYQVCHTK KDYEEIGPSI CRHNPVFGVM S | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |