Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACY3 Protein
A cDNA sequence encoding the ACY3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | ACY3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15965688
|
enQuireBio™
QP10958-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945688
|
enQuireBio™
QP10958-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955688
|
enQuireBio™
QP10958-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ACY3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ACY3 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMCSLPVP REPLRRVAVT GGTHGNEMSG VYLARHWLHA PAELQRASFS AVPVLANPAA TSGCRRYVDHDLNRTFTSSF LNSRPTPDDP YEVTRARELN QLLGPKASGQ AFDFVLDLHN TTANMGTCLI AKSSHEVFAM HLCRHLQLQY PELSCQVFLY QRSGEESYNL DSVAKNGLGL ELGPQPQGVL RADIFSRMRT LVATVLDFIE LFNQGTAFPA FEMEAYRPVG VVDFPRTEAG HLAGTVHPQL QDRDFQPLQP GAPIFQMFSG EDLLYEGEST VYPVFINEAA YYEKGVAFVQ TEKFTFTVPA MPALTPAPSP AS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |