Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 4210.00€
Spécification
Nom Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine Untagged
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15995829
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5279-5UG
5 μg
107.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-09-2022
pour voir le stock disponible 
15975829
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5279-25UG
25 μg
259.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-09-2022
pour voir le stock disponible 
15955829
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5279-100UG
100 μg
645.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-09-2022
pour voir le stock disponible 
15985829
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5279-500UG
500 μg
2585.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-09-2022
pour voir le stock disponible 
15965829
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5279-1MG
1 mg
4210.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-09-2022
Spécification
Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ Protein
Untagged
Human
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
NP_001171271.1
Recombinant Protein
E. coli
MKGEPGEGAY VYRSAFSVGL ETYVTIPNMP IRFTKIFYNQ QNHYDGSTGK FHCNIPGLYY FAYHITVYMK DVKVSLFKKD KAMLFTYDQY QENNVDQASG SVLLHLEVGD QVWLQVYGEG ERNGLYADND NDSTFTGFLL YHDTN
9370
ADIPOQ