Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADPRHL2 Protein
A cDNA sequence encoding the ADPRHL2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4060.00€
Spécification
Nom ADPRHL2 Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine His
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15935738
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10972-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-08-2022
pour voir le stock disponible 
15925738
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10972-20UG
20 μg
205.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-08-2022
pour voir le stock disponible 
15915738
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10972-1MG
1 mg
4060.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-08-2022
Spécification
ADPRHL2 Protein
His
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
ADPRHL2
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAAAAM AAAAGGGAGA ARSLSRFRGC LAGALLGDCV GSFYEAHDTV DLTSVLRHVQ SLEPDPGTPG SERTEALYYT DDTAMARALV QSLLAKEAFD EVDMAHRFAQ EYKKDPDRGY GAGVVTVFKK LLNPKCRDVF EPARAQFNGK GSYGNGGAMR VAGISLAYSS VQDVQKFARL SAQLTHASSL GYNGAILQAL AVHLALQGES SSEHFLKQLL GHMEDLEGDA QSVLDARELG MEERPYSSRL KKIGELLDQA SVTREEVVSE LGNGIAAFES VPTAIYCFLR CMEPDPEIPS AFNSLQRTLI YSISLGGDTD TIATMAGAIA GAYYGMDQVP ESWQQSCEGY EETDILAQSL HRVFQKS
54936