Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AIP Protein
A cDNA sequence encoding the AIP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | AIP Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15975788
|
enQuireBio™
QP10988-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965788
|
enQuireBio™
QP10988-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955788
|
enQuireBio™
QP10988-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
AIP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
AIP protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MADIIARLRE DGIQKRVIQE GRGELPDFQD GTKATFHYRT LHSDDEGTVL DDSRARGKPM ELIIGKKFKL PVWETIVCTM REGEIAQFLC DIKHVVLYPL VAKSLRNIAV GKDPLEGQRH CCGVAQMREH SSLGHADLDA LQQNPQPLIF HMEMLKVESP GTYQQDPWAM TDEEKAKAVP LIHQEGNRLY REGHVKEAAA KYYDAIACLK NLQMKEQPGS PEWIQLDKQI TPLLLNYCQC KLVVEEYYEV LDHCSSILNK YDDNVKAYFK RGKAHAAVWN AQEAQADFAK VLELDPALAP VVSRELRALE ARIRQKDEED KARFRGIFSH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |