Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AKR1A1 Protein
A cDNA sequence encoding the AKR1A1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3275.00€
Spécification
Nom | AKR1A1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15955808
|
enQuireBio™
QP10994-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945808
|
enQuireBio™
QP10994-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935808
|
enQuireBio™
QP10994-1MG |
1 mg |
3275.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
AKR1A1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
AKR1A1 solution containing 20mM Tris pH 8.0, 50mM NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAASCVLLHT GQKMPLIGLG TWKSEPGQVK AAVKYALSVG YRHIDCAAIY GNEPEIGEAL KEDVGPGKAV PREELFVTSK LWNTKHHPED VEPALRKTLA DLQLEYLDLY LMHWPYAFER GDNPFPKNAD GTICYDSTHY KETWKALEAL VAKGLVQALG LSNFNSRQID DILSVASVRP AVLQVECHPY LAQNELIAHC QARGLEVTAY SPLGSSDRAW RDPDEPVLLE PVVLALAEKY GRSPAQILL RWQVQRKVIC IPKSITPSRI LQNIKVFDFT FSPEEMKQLN ALNKNWRYIV PMLTVDGKRV PRDAGHPLYP FNDPY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |