missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AKR1C2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AKR1C2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001128713.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 1646 |
Nom | AKR1C2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15976609
|
enQuireBio™
QP5637-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15996609
|
enQuireBio™
QP5637-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15986609
|
enQuireBio™
QP5637-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15906619
|
enQuireBio™
QP5637-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15916619
|
enQuireBio™
QP5637-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15926619
|
enQuireBio™
QP5637-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Especificaciones
NP_001128713.1 | |
AKR1C2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1646 | |
Research Use Only | |
AKR1C2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDSKYQCVKL NDGHFMPVLG FGTYAPAEVP KSKALEAVKL AIEAGFHHID SAHVYNNEEQ VGLAIRSKIA DGSVKREDIF YTSKLWSNSH RPELVRPALE RSLKNLQLDY VDLYLIHFPV SVKPGEEVIP KDENGKILFD TVDLCATWEA MEKCKDAGLA KSIGVSNFNH RLLEMILNKP GLKYKPVCNQ VECHPYFNQR KLLDFCKSKD IVLVAYSALG SHREEPWVDP NSPVLLEDPV LCALAKKHKR TPALIALRYQ LQRGVVVLAK SYNEQRIRQN VQVFEFQLTS EEMKAIDGLN RNVRYLTLDI FAGPPNYPFS DEY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |