Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AKR1D1 Protein
A cDNA sequence encoding the AKR1D1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 203.00€
Spécification
Nom | AKR1D1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15905818
|
enQuireBio™
QP10995-HIS-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995808
|
enQuireBio™
QP10995-HIS-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
AKR1D1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The AKR1D1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 20% glycerol and 100mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDLSAASHRI PLSDGNSIPI IGLGTYSEPK STPKGACATS VKVAIDTGYR HIDGAYIYQN EHEVGEAIRE KIAEGKVRRE DIFYCGKLWA TNHVPEMVRP TLERTLRVLQ LDYVDLYIIE VPMAFKPGDE IYPRDENGKW LYHKSNLCAT WEAMEACKDA GLVKSLGVSN FNRRQLELIL NKPGLKHKPV SNQVECHPYF TQPKLLKFCQ QHDIVITAYS PLGTSRNPIW VNVSSPPLLK DALLNSLGKR YNKTAAQIVL RFNIQRGVVV IPKSFNLERI KENFQIFDFS LTEEEMKDIE ALNKNVRFVE LLMWRDHPEY PFHDEY | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |