Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ALAD Protein
A cDNA sequence encoding the ALAD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7815.00€
Spécification
Nom | ALAD Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | His |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15935818
|
enQuireBio™
QP10996-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Expédition estimée: 02-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15915818
|
enQuireBio™
QP10996-10UG |
10 μg |
205.00€
10µg |
Expédition estimée: 02-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15925818
|
enQuireBio™
QP10996-1MG |
1 mg |
7815.00€
1mg |
Expédition estimée: 02-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
ALAD Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. | |
ALAD |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMQPQSV LHSGYFHPLL RAWQTATTTL NASNLIYPIF VTDVPDDIQP ITSLPGVARY GVKRLEEMLR PLVEEGLRCV LIFGVPSRVP KDERGSAADS EESPAIEAIH LLRKTFPNLL VACDVCLCPY TSHGHCGLLS ENGAFRAEES RQRLAEVALA YAKAGCQVVA PSDMMDGRVE AIKEALMAHG LGNRVSVMSY SAKFASCFYG PFRDAAKSSP AFGDRRCYQL PPGARGLALR AVDRDVREGA DMLMVKPGMP YLDIVREVKD KHPDLPLAVY HVSGEFAMLW HGAQAGAFDL KAAVLEAMTA FRRAGADIII TYYTPQLLQW LKEE | |
210 |