Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alanine aminotransferase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alanine aminotransferase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_005300.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 2875 |
Nom | Alanine aminotransferase 1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16090900
|
enQuireBio™
QP6114-YE-100UG |
100 μg |
615.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16030910
|
enQuireBio™
QP6114-YE-500UG |
500 μg |
1665.00€
500µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16000910
|
enQuireBio™
QP6114-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16020910
|
enQuireBio™
QP6114-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16040910
|
enQuireBio™
QP6114-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16010910
|
enQuireBio™
QP6114-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_005300.1 | |
Alanine aminotransferase 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2875 | |
Research Use Only | |
GPT | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
ASSTGDRSQA VRHGLRAKVL TLDGMNPRVR RVEYAVRGPI VQRALELEQE LRQGVKKPFT EVIRANIGDA QAMGQRPITF LRQVLALCVN PDLLSSPNFP DDAKKRAERI LQACGGHSLG AYSVSSGIQL IREDVARYIE RRDGGIPADP NNVFLSTGAS DAIVTVLKLL VAGEGHTRTG VLIPIPQYPL YSATLAELGA VQVDYYLDEE RAWALDVAEL HRALGQARDH CRPRALCVIN PGNPTGQVQT RECIEAVIRF AFEERLFLLA DEVYQDNVYA AGSQFHSFKK VLMEMGPPYA GQQELASFHS TSKGYMGECG FRGGYVEVVN MDAAVQQQML KLMSVRLCPP VPGQALLDLV VSPPAPTDPS FAQFQAEKQA VLAELAAKAK LTEQVFNEAP GISCNPVQGA MYSFPRVQLP PRAVERAQEL GLAPDMFFCL RLLEETGICV VPGSGFGQRE GTYHFRMTIL PPLEKLRLLL EKLSRFHAKF TLEYS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |