missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ALDH5A1, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ALDH5A1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001071.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 7915 |
Nom | ALDH5A1, mitochondrial Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15926689
|
enQuireBio™
QP5645-YE-100UG |
100 μg |
880.00€
100µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966689
|
enQuireBio™
QP5645-YE-500UG |
500 μg |
2535.00€
500µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936689
|
enQuireBio™
QP5645-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15956689
|
enQuireBio™
QP5645-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15976689
|
enQuireBio™
QP5645-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15946689
|
enQuireBio™
QP5645-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001071.1 | |
ALDH5A1, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7915 | |
Research Use Only | |
ALDH5A1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AGRLAGLSAA LLRTDSFVGG RWLPAAATFP VQDPASGAAL GMVADCGVRE ARAAVRAAYE AFCRWREVSA KERSSLLRKW YNLMIQNKDD LARIITAESG KPLKEAHGEI LYSAFFLEWF SEEARRVYGD IIHTPAKDRR ALVLKQPIGV AAVITPWNFP SAMITRKVGA ALAAGCTVVV KPAEDTPFSA LALAELASQA GIPSGVYNVI PCSRKNAKEV GEAICTDPLV SKISFTGSTT TGKILLHHAA NSVKRVSMEL GGLAPFIVFD SANVDMS-QA VAGAMASKFR NTGQTCVCSN QFLVQRGIHD AFVKAFAEAM KKNLRVGNGF EEGTTQGPLI NEKAVEKVEK QVNDAVSKGA TVVTGGKRHQ LGKNFFEPTL LCNVTQDMLC THEETFGPLA PVIKFDTEEE AIAIANAADV GLAGYFYSQD PAQIWRVAEQ LEVGMVGVNE GLISSVECPF GGVKQSGLGR EGSKYGIDEY LELKYVCYGG L | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |