missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alkaline Phosphatase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alkaline Phosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001622.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 248 |
Nom | Alkaline Phosphatase Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16086221
|
enQuireBio™
QP8736-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16006231
|
enQuireBio™
QP8736-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16096221
|
enQuireBio™
QP8736-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16016231
|
enQuireBio™
QP8736-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16026231
|
enQuireBio™
QP8736-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16036231
|
enQuireBio™
QP8736-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001622.2 | |
Alkaline Phosphatase Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
248 | |
Research Use Only | |
ALPI | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ENPAFWNRQA AEALDAAKKL QPIQKVAKNL ILFLGDGLGV PTVTATRILK GQKNGKLGPE TPLAMDRFPY LALSKTYNVD RQVPDSAATA TAYLCGVKAN FQTIGLSAAA RFNQCNTTRG NEVISVMNRA KQAGKSVGVV TTTRVQHASP AGTYAHTVNR NWYSDADMPA SARQEGCQDI ATQLISNMDI DVILGGGRKY MFPMGTPDPE YPADASQNGI RLDGKNLVQE WLAKHQGAWY VWNRTELMQA SLDQSVTHLM GLFEPGDTKY EIHRDPTLDP SLMEMTEAAL RLLSRNPRGF YLFVEGGRID HGHHEGVAYQ ALTEAVMFDD AIERAGQLTS EEDTLTLVTA DHSHVFSFGG YTLRGSSIFG LAPSKAQDSK AYTSILYGNG PGYVFNSGVR PDVNESESGS PDYQQQAAVP LSSETHGGED VAVFARGPQA HLVHGVQEQS FVAHVMAFAA CLEPYTACDL APPAC | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |