Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AMMECR1L Protein
A cDNA sequence encoding the AMMECR1L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom AMMECR1L Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15935868
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11012-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15925868
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11012-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15915868
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11012-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
AMMECR1L Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The AMMECR1L solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGKRRCV PPLEPKLAAG CCGVKKPKLS GSGTHSHGNQ STTVPGSSSG PLQNHQHVDS SSGRENVSDL TLGPGNSPIT RMNPASGALS PLPRPNGTAN TTKNLVVTAE MCCYCFDVLY CHLYGFPQPR LPRFTNDPYP LFVTWKTGRD KRLRGCIGTF SAMNLHSGLR EYTLTSALKD SRFPPLTREE LPKLFCSVSL LTNFEDASDY LDWEVGVHGI RIEFINEKGV KRTATYLPEV AKEQDWDQIQ TIDSLLRKGG FKAPITSEFR KTIKLTRYRS EKVTISYAEY IASRQHCFQN GTLHAPPLYN HYS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.