Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AMPD2 Protein
A cDNA sequence encoding the AMPD2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 271 |
---|---|
Nom | AMPD2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | AMPD2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15995868
|
enQuireBio™
QP11014-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985868
|
enQuireBio™
QP11014-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975868
|
enQuireBio™
QP11014-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
271 | |
Research Use Only | |
AMPD2 | |
Human | |
His | |
AMPD2 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
AMPD2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDLLDAAK SVVRALFIRE KYMALSLQSF CPTTRRYLQQ LAEKPLETRT YEQGPDTPVS ADAPVHPPAL EQHPYEHCEP STMPGDLGLG LRMVRGVVHV YTRREPDEHC SEVELPYPDL QEFVADVNVL MALIINGPIK SFCYRRLQYL SSKFQMHVLL NEMKELAAQK KVPHRDFYNI RKVDTHIHAS SCMNQKHLLR FIKRAMKRHL EEIVHVEQGR EQTLREVFES MNLTAYDLSV DTLDVHADRN TFHRFDKFNA KYNPIGESVL REIFIKTDNR VSGKYFAHII KEVMSDLEES KYQNAELRLS IYGRSRDEWD KLARWAVMHR VHSPNVRWLV QVPRLFDVYR TKGQLANFQE MLENIFLPLF EATVHPASHP ELHLFLEHVD GFDSVDDESK PENHVFNLES PLPEAWVEED NPPYAYYLYY TFANMAMLNH LRRQRGFHTF VLRPHCGEAG PIHHLVSAFM LAENISHGLL LRKAPVLQYL YYLAQIGIAM SPLSNNSLFL SYHRNPLPEY LSRGLMVSLS TDDPLQFHFT KEPLMEEYSI ATQVWKLSSC DMCELARNSV LMSGFSHKVK SHWLGPNYTK EGPEGNDIRR TNVPDIRVGY RYETLCQELA LITQAVQSEM LETIPEEAGI TMSPGPQ | |
Greater than 85% as determined by Analysis by SDS-PAGE. |