Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Angiopoietin 1 / ANG1 / ANGPT1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Angiopoietin 1 / ANG1 / ANGPT1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001137.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 284 |
Nom | Angiopoietin 1 / ANG1 / ANGPT1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16009670
|
enQuireBio™
QP7600-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16029670
|
enQuireBio™
QP7600-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16019670
|
enQuireBio™
QP7600-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16039670
|
enQuireBio™
QP7600-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16049670
|
enQuireBio™
QP7600-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16059670
|
enQuireBio™
QP7600-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Specifications
NP_001137.2 | |
Angiopoietin 1 / ANG1 / ANGPT1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
284 | |
Research Use Only | |
Angpt1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HIGCSNQRRS PENSGRRYNR IQHGQCAYTF ILPEHDGNCR ESTTDQYNTN ALQRDAPHVE PDFSSQKLQH LEHVMENYTQ WLQKLENYIV ENMKSEMAQI QQNAVQNHTA TMLEIGTSLL SQTAEQTRKL TDVETQVLNQ TSRLEIQLLE NSLSTYKLEK QLLQQTNEIL KIHEKNSLLE HKILEMEGKH KEELDTLKEE KENLQGLVTR QTYIIQELEK QLNRATTNNS VLQKQQLELM DTVHNLVNLC TKEGVLLKGG KREEEKPFRD CADVYQAGFN KSGIYTIYIN NMPEPKKVFC NMDVNGGGWT VIQHREDGSL DFQRGWKEYK MGFGNPSGEY WLGNEFIFAI TSQRQYMLRI ELMDWEGNRA YSQYDRFHIG NEKQNYRLYL KGHTGTAGKQ SSLILHGADF STKDADNDNC MCKCALMLTG GWWFDACGPS NLNGMFYTAG QNHGKLNGIK WHYFKGPSYS LRSTTMMIRP LDF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |