Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANKRD54 Protein
A cDNA sequence encoding the ANKRD54 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 129138 |
---|---|
Nom | ANKRD54 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | ANKRD54 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15945908
|
enQuireBio™
QP11025-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935908
|
enQuireBio™
QP11025-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925908
|
enQuireBio™
QP11025-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
129138 | |
Research Use Only | |
ANKRD54 | |
Human | |
His | |
ANKRD54 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
ANKRD54 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAAAGD ADDEPRSGHS SSEGECAVAP EPLTDAEGLF SFADFGSALG GGGAGLSGRA SGGAQSPLRY LHVLWQQDAE PRDELRCKIP AGRLRRAARP HRRLGPTGKE VHALKRLRDS ANANDVETVQ QLLEDGADPC AADDKGRTAL HFASCNGNDQ IVQLLLDHGA DPNQRDGLGN TPLHLAACTN HVPVITTLLR GGARVDALDR AGRTPLHLAK SKLNILQEGH AQCLEAVRLE VKQIIHMLRE YLERLGQHEQ RERLDDLCTR LQMTSTKEQV DEVTDLLASF TSLSLQMQSM EKR | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |