Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANXA11 Protein
A cDNA sequence encoding the ANXA11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | ANXA11 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15955928
|
enQuireBio™
QP11032-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945928
|
enQuireBio™
QP11032-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935928
|
enQuireBio™
QP11032-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ANXA11 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ANXA11 solution (0.25 mg/ml) contains 20% glycerol, 2mM DTT and 100mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSYPGYPPPP GGYPPAAPGG GPWGGAAYPP PPSMPPIGLD NVATYAGQFN QDYLSGMAAN MSGTFGGANM PNLYPGAPGA GYPPVPPGGF GQPPSAQQPV PPYGMYPPPG NPPSRMPSY PPYPGAPVPG QPMPPPGQQP PGAYPGQPPV TYPGQPPVPL PGQQQPVPSY PGYPGSGTVT PAVPPTQFGS RGTITDAPGF DPLRDAEVLR KAMKGFGTDE QAIIDCLGSR SNKQRQQILL SFKTAYGKDL IKDLKSELSG NFEKTILALM KTPVLFDIYE IKEAIKGVGT DEACLIEILA SRSNEHIREL NRAYKAEFKK TLEEAIRSDT GHFQRLLIS LSQGNRDEST NVDMSLAQRD AQELYAAGEN RLGTDESKFN AVLCSRSRAH LVAVFNEYQR MTGRDIEKSI CREMSGDLEE GMLAVVKCLK NTPAFFAERL NKAMRGAGTK DRTLIRIMVS RSETDLLDIR SEYKRMYGKS LYHDISGDTS GDYRKILLKI CGGND | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |